N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-[(Methylamino)methyl]aniline
OR7674-1G OR7674-5G OR7674-250MG
APOSOR7674-1GEA 39.3 EUR
APOSOR7674-1G APOSOR7674-5G APOSOR7674-250MG
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine 95+%
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136.2 g/mol
Siedepunkt: 110 °C/0.15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035952
CAS-Nummer: 38020-69-8
UN: 2735
ADR: 8 III