N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7676-5G OR7676-1G OR7676-250MG
APOSOR7676-5GEA 313 EUR
APOSOR7676-5G APOSOR7676-1G APOSOR7676-250MG
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Formel: C₉H₁₄N₂
Molecular Weight: 150,23 g/mol
Siedepunkt: 60 °C/0,037mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037893
CAS-Nummer: 57678-45-2