N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7678-1G OR7678-5G
APOSOR7678-1GEA 151 EUR
APOSOR7678-1G APOSOR7678-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Formel: C₉H₁₄N₂
Molecular Weight: 150,23 g/mol
Siedepunkt: 86…89 °C/0,07mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156206
CAS-Nummer: 57678-46-3