N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Methylamino)benzylamine, 3-(Aminomethyl)-N-methylaniline
OR7679-1G OR7679-5G
APOSOR7679-1GEA 74.1 EUR
APOSOR7679-1G APOSOR7679-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136.2 g/mol
Siedepunkt: 148…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037894
CAS-Nummer: 768343-60-8
UN: 2735
ADR: 8 III