N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-[3-(Dimethylamino)prop-1-yl]aniline
OR7681-1G OR7681-5G
APOSOR7681-1GEA 142 EUR
APOSOR7681-1G APOSOR7681-5G
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine
Formel: C₁₁H₁₈N₂
Molecular Weight: 178.28 g/mol
Siedepunkt: 92…97 °C/0.15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037918
CAS-Nummer: 42817-60-7