3-Amino-4-brom-1-methyl-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole, 3-Amino-4-bromo-1-methylpyrazole
OR7682-5G
APOSOR7682-5GEA 75.4 EUR
APOSOR7682-5G
3-Amino-4-brom-1-methyl-1H-pyrazol 98%
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆BrN₃
Molecular Weight: 176.02 g/mol
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00663065
CAS-Nummer: 146941-72-2