5-[5-(Piperidin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-1,3-benzodioxole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-[3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine
OR7684-1G OR7684-5G OR7684-25G
APOSOR7684-1GEA 246 EUR
APOSOR7684-1G APOSOR7684-5G APOSOR7684-25G
5-[5-(Piperidin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-1,3-benzodioxole 95+%
5-[5-(Piperidin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-1,3-benzodioxole
Formel: C₁₄H₁₅N₃O₃
Molecular Weight: 273.29 g/mol
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426084
CAS-Nummer: 849925-04-8