1-Methyl-3-piperidinmethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)-1-methylpiperidine
OR7690-100G OR7690-25G OR7690-5G
APOSOR7690-100GEA 106 EUR
APOSOR7690-100G APOSOR7690-25G APOSOR7690-5G
1-Methyl-3-piperidinmethanol 98%
1-Methyl-3-piperidinmethanol
Formel: C₇H₁₅NO
Molecular Weight: 129.2 g/mol
Siedepunkt: 140…145 °C
Dichte: 1.013 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006497
CAS-Nummer: 7583-53-1
EINECS: 231-488-5