3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7692-10G OR7692-25G OR7692-5G
APOSOR7692-10GEA 408 EUR
APOSOR7692-10G APOSOR7692-25G APOSOR7692-5G
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd 97%
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₁₀H₈OS
Molecular Weight: 176,24 g/mol
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052307
CAS-Nummer: 22053-74-3