Phenyl trans-styryl sulphone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7693-1G OR7693-5G
APOSOR7693-1GEA 36.4 EUR
APOSOR7693-1G APOSOR7693-5G
Phenyl trans-styryl sulphone
Phenyl trans-styryl sulphone
Formel: C₁₄H₁₂O₂S
Molecular Weight: 244,31 g/mol
Schmelzpunkt: 74…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00159177
CAS-Nummer: 16212-06-9