1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)homopiperazine
OR7696-1G
OR7696-5G
APOSOR7696-1GEA
261
EUR
APOSOR7696-1G
APOSOR7696-5G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane
Formel:
C₉H₁₃BrN₄ Molecular Weight: 257,14 g/mol Schmelzpunkt: 203…207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426069 CAS-Nummer: 849021-44-9 |