1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1-Benzyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR7701-1G OR7701-250MG
APOSOR7701-1GEA 98.6 EUR
APOSOR7701-1G APOSOR7701-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäure
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäure
Formel: C₁₀H₁₁BN₂O₂
Molecular Weight: 202,02 g/mol
Schmelzpunkt: 76…81 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04038760
CAS-Nummer: 852362-22-2