2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7707-250MG
OR7707-1G
APOSOR7707-250MGEA
139
EUR
APOSOR7707-250MG
APOSOR7707-1G
2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine 95%
2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine
Formel:
C₁₇H₂₅N₃ Molecular Weight: 271.41 g/mol Schmelzpunkt: 218…220 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01319470 CAS-Nummer: 397842-07-8 |