2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7713-1G
OR7713-5G
OR7713-25G
APOSOR7713-1GEA
0
EUR
APOSOR7713-1G
APOSOR7713-5G
APOSOR7713-25G
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95+%
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Formel:
C₄H₆Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 154…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00233971 CAS-Nummer: 71670-77-4 |