1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7716-1G OR7716-5G
APOSOR7716-1GEA 229 EUR
APOSOR7716-1G APOSOR7716-5G
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂O₂S
Molecular Weight: 274.77 g/mol
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037931
CAS-Nummer: 849035-68-3