4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Toluene-4-sulphonyl)piperidine hydrochloride
OR7717-1G
OR7717-5G
APOSOR7717-1GEA
174
EUR
APOSOR7717-1G
APOSOR7717-5G
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₈ClNO₂S Molecular Weight: 275,8 g/mol Schmelzpunkt: >260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039168 CAS-Nummer: 676527-73-4 |