4-Carboxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Boronobenzoic Acid, Ark Pharm, 4-Carboxybenzeneboronic acid
OR7732-100G
OR7732-25G
OR7732-5G
APOSOR7732-100GEA
92.8
EUR
APOSOR7732-100G
APOSOR7732-25G
APOSOR7732-5G
4-Carboxyphenylboronsäure
4-Carboxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₄ Molecular Weight: 165,94 g/mol Schmelzpunkt: 220 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151801 CAS-Nummer: 14047-29-1 |