3-Amino-4-methylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-p-cresol, 5-Hydroxy-2-methylaniline
OR7735-1G OR7735-250MG
APOSOR7735-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7735-1G APOSOR7735-250MG
3-Amino-4-methylphenol
3-Amino-4-methylphenol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,16 g/mol
Schmelzpunkt: 156…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075083
CAS-Nummer: 2836-00-2
EINECS: 220-622-8