5-Nitro-o-toluonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-5-nitrobenzoesäurenitril, 2-Methyl-5-nitrobenzonitril
OR7738-25G
OR7738-5G
OR7738-100G
APOSOR7738-25GEA
29
EUR
APOSOR7738-25G
APOSOR7738-5G
APOSOR7738-100G
5-Nitro-o-toluonitril
5-Nitro-o-toluonitril
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,15 g/mol Schmelzpunkt: 103…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017040 CAS-Nummer: 939-83-3 |