3-Aminosalicylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-2-hydroxybenzoesäure
OR7739-1G OR7739-250MG OR7739-5G
APOSOR7739-1GEA 58 EUR
APOSOR7739-1G APOSOR7739-250MG APOSOR7739-5G
3-Aminosalicylsäure 97%
3-Aminosalicylsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Schmelzpunkt: ca 240 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010299
CAS-Nummer: 570-23-0
EINECS: 209-328-0