3-Indazolinone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7741-100G OR7741-25G OR7741-5G
APOSOR7741-100GEA 596 EUR
APOSOR7741-100G APOSOR7741-25G APOSOR7741-5G
3-Indazolinone 97%
3-Indazolinone
Formel: C₇H₆N₂O
Schmelzpunkt: 224…226 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005685
CAS-Nummer: 7364-25-2
EINECS: 230-904-2