4-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione
OR7743-25G
OR7743-100G
APOSOR7743-25GEA
21.9
EUR
APOSOR7743-25G
APOSOR7743-100G
4-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid
4-Brom-1,8-naphthalsäureanhydrid
Formel:
C₁₂H₅BrO₃ Molecular Weight: 277,0703 g/mol Schmelzpunkt: 217…219 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006927 CAS-Nummer: 81-86-7 EINECS: 201-382-3 |