4-Nitro-1,8-naphthalsäureanhydrid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Nitrobenzo[de]isochromene-1,3-dione
OR7744-25G
OR7744-5G
APOSOR7744-25GEA
691
EUR
APOSOR7744-25G
APOSOR7744-5G
4-Nitro-1,8-naphthalsäureanhydrid 95%
4-Nitro-1,8-naphthalsäureanhydrid
Formel:
C₁₂H₅NO₅ Molecular Weight: 243,1718 g/mol Schmelzpunkt: 226…229 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013446 CAS-Nummer: 6642-29-1 |