5-Bromacenaphthen
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dihydro-5-bromoacenaphthylene, 5-Bromo-1,2-dihydroacenaphthylene
OR7751-100G
OR7751-25G
APOSOR7751-100GEA
132
EUR
APOSOR7751-100G
APOSOR7751-25G
5-Bromacenaphthen
5-Bromacenaphthen
Formel:
C₁₂H₉Br Molecular Weight: 233,11 g/mol Siedepunkt: 335 °C Schmelzpunkt: 54…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003809 CAS-Nummer: 2051-98-1 |