4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
OR7756-5G OR7756-25G
APOSOR7756-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7756-5G APOSOR7756-25G
4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid
4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈ClN₃
Molecular Weight: 169,61 g/mol
Schmelzpunkt: 241…244 °C (Zers.)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673994
CAS-Nummer: 2863-98-1