4-Bromphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(4-bromphenyl)boran, 4-Brombenzolboronsäure, (4-Bromphenyl)metaborsäure
OR7775-25G OR7775-5G OR7775-100G
APOSOR7775-25GEA 30.6 EUR
APOSOR7775-25G APOSOR7775-5G APOSOR7775-100G
4-Bromphenylboronsäure
4-Bromphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BBrO₂
Molecular Weight: 200,83 g/mol
Schmelzpunkt: 282…288 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002104
CAS-Nummer: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9