1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7779-1G
OR7779-5G
OR7779-25G
APOSOR7779-1GEA
224
EUR
APOSOR7779-1G
APOSOR7779-5G
APOSOR7779-25G
1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(4-Chlorophenyl)-1,2-propandione
Formel:
C₉H₇ClO₂ Siedepunkt: 60…65 °C/0,02mmHg Schmelzpunkt: 30…32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01941300 CAS-Nummer: 10557-21-8 |