Ethylpyruvat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Ketopropionsäureethylester, α-Ketopropionsäureethylester, Brenztraubensäureethylester, 2-Oxopropionsäureethylester
OR7781-100G OR7781-500G
APOSOR7781-100GEA 65.5 EUR
APOSOR7781-100G APOSOR7781-500G
Ethylpyruvat
Ethylpyruvat
Material for Pharmaceuticals and agrochemicals; Electronics solvent; Intermediate for flavors and fragrances
Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116.12 g/mol
Siedepunkt: 143…150 °C
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 1.045 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009123
CAS-Nummer: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3 III