4-Aminoindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Indol-4-ylamin, 4-Indolamin, 4-Amino-1H-indol
OR7782-1G OR7782-5G
APOSOR7782-1GEA 79.9 EUR
APOSOR7782-1G APOSOR7782-5G
4-Aminoindol
4-Aminoindol
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01076559
CAS-Nummer: 5192-23-4