Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Aminoindoline hydrochloride
OR7783-1G OR7783-10G OR7783-5G
APOSOR7783-1GEA 195 EUR
APOSOR7783-1G APOSOR7783-10G APOSOR7783-5G
Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Indolin-1-amine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁ClN₂
Schmelzpunkt: 185 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037889
CAS-Nummer: 92259-86-4