4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7785-1G
OR7785-5G
OR7785-25G
APOSOR7785-1GEA
139
EUR
APOSOR7785-1G
APOSOR7785-5G
APOSOR7785-25G
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine
Formel:
C₉H₂₀N₂O Siedepunkt: 62…64 °C/0,02mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01826433 CAS-Nummer: 416887-38-2 |