2,3-Dimethyl-6-nitrochinoxalin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7790-1G OR7790-2.5G
APOSOR7790-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7790-1G APOSOR7790-2.5G
2,3-Dimethyl-6-nitrochinoxalin
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
Formel: C₁₀H₉N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00205436
CAS-Nummer: 2942-03-2