1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7796-1G
OR7796-250MG
APOSOR7796-1GEA
0
EUR
APOSOR7796-1G
APOSOR7796-250MG
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
Formel:
C₁₁H₁₅N₃O₄S Schmelzpunkt: 172…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407994 CAS-Nummer: 610275-77-9 |