N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7797-1G OR7797-5G OR7797-25G
APOSOR7797-1GEA 0 EUR
APOSOR7797-1G APOSOR7797-5G APOSOR7797-25G
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₄S
Schmelzpunkt: 178…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037967
CAS-Nummer: 849035-94-5