4-{3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7798-1G
OR7798-250MG
APOSOR7798-1GEA
92.8
EUR
APOSOR7798-1G
APOSOR7798-250MG
4-{3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine 95+%
4-{3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}piperidine
Formel:
C₁₄H₁₇N₃O₃S Schmelzpunkt: 128…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426082 CAS-Nummer: 849925-03-7 |