4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Piperidin-4-yl)-3-(pyridin-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
OR7809-1G OR7809-5G
APOSOR7809-1GEA 270 EUR
APOSOR7809-1G APOSOR7809-5G
4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine 95+%
4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine
Formel: C₁₂H₁₄N₄O
Molecular Weight: 230,27 g/mol
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426075
CAS-Nummer: 276237-03-7