4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
LY364947, 4-(3-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
OR7811-250MG
APOSOR7811-250MGEA
116
EUR
APOSOR7811-250MG
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 97%
4-(3-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
Formel:
C₁₇H₁₂N₄ Molecular Weight: 272,31 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00800758 CAS-Nummer: 396129-53-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |