3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)indole
OR7812-1G OR7812-250MG
APOSOR7812-1GEA 157 EUR
APOSOR7812-1G APOSOR7812-250MG
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
Formel: C₁₃H₁₄N₂
Molecular Weight: 198.269 g/mol
Schmelzpunkt: 177…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03695471
CAS-Nummer: 65347-55-9