1-(2,5-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7819-100G OR7819-25G OR7819-5G
APOSOR7819-100GEA 882 EUR
APOSOR7819-100G APOSOR7819-25G APOSOR7819-5G
1-(2,5-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(2,5-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀Cl₃N₅
Schmelzpunkt: 211…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053018
CAS-Nummer: 4767-32-2