3-tert-Butoxypropionic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7832-1G OR7832-5G
APOSOR7832-1GEA 270 EUR
APOSOR7832-1G APOSOR7832-5G
3-tert-Butoxypropionic acid 95+%
3-tert-Butoxypropionic acid
Formel: C₇H₁₄O₃
Siedepunkt: 70…72 °C/0,22mmHg
Dichte: 0,989 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426042
CAS-Nummer: 21150-73-2