Cyclopentylboronsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR7833-1G OR7833-5G
APOSOR7833-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7833-1G APOSOR7833-5G
Cyclopentylboronsäure
Cyclopentylboronic acid
Formel: C₅H₁₁BO₂
Molecular Weight: 113.95 g/mol
Schmelzpunkt: 126 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074541
CAS-Nummer: 63076-51-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR