3,6-Dimethoxy-4-pyridazincarbonsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7843-1G OR7843-5G
APOSOR7843-1GEA 161 EUR
APOSOR7843-1G APOSOR7843-5G
3,6-Dimethoxy-4-pyridazincarbonsäure 96%
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₄
Molecular Weight: 184,15 g/mol
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426073
CAS-Nummer: 89694-24-6