4-Nitroindol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Nitro-1H-indole
OR7858-1G OR7858-5G OR7858-25G
APOSOR7858-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7858-1G APOSOR7858-5G APOSOR7858-25G
4-Nitroindol 97%
4-Nitroindol
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Schmelzpunkt: 202…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010056
CAS-Nummer: 4769-97-5