3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7861-1G OR7861-5G OR7861-25G
APOSOR7861-1GEA 185 EUR
APOSOR7861-1G APOSOR7861-5G APOSOR7861-25G
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid
Formel: C₉H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 91…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00232890
CAS-Nummer: 395090-68-3