6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Brom-6-methylpyridin-2-amin, 2-Amino-5-brom-6-methylpyridin, 3-Brom-2-methyl-6-pyridylamin, 3-Brom-2-methylpyridin-6-amin, 5-Brom-6-methyl-2-pyridylamin, 6-Amino-3-brom-2-picolin, 2-Amino-5-brom-6-picolin
OR7864-100G
OR7864-25G
OR7864-500G
APOSOR7864-100GEA
190
EUR
APOSOR7864-100G
APOSOR7864-25G
APOSOR7864-500G
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,04 g/mol Schmelzpunkt: 74…79 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00068230 CAS-Nummer: 42753-71-9 |