3-Methylsulphonylphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7865-1G OR7865-250MG
APOSOR7865-1GEA 294 EUR
APOSOR7865-1G APOSOR7865-250MG
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
Formel: C₉H₁₀O₄S
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426066
CAS-Nummer: 1877-64-1