2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7869-10G OR7869-1G OR7869-5G
APOSOR7869-10GEA 1060 EUR
APOSOR7869-10G APOSOR7869-1G APOSOR7869-5G
2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid 95+%
2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₅H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 185…190 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203184
CAS-Nummer: 178617-49-7