4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-[3-(Thien-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
OR7887-1G OR7887-5G OR7887-250MG
APOSOR7887-1GEA 277 EUR
APOSOR7887-1G APOSOR7887-5G APOSOR7887-250MG
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃S
Molecular Weight: 238.27 g/mol
Schmelzpunkt: 87…90 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03426087
CAS-Nummer: 849925-06-0