Dimedon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methon
OR7890-100G OR7890-1KG OR7890-250G
APOSOR7890-100GEA 21.9 EUR
APOSOR7890-100G APOSOR7890-1KG APOSOR7890-250G
Dimedon 98%
Dimedon
Formel: C₈H₁₂O₂
Molecular Weight: 140.18 g/mol
Siedepunkt: 164…166 °C
Schmelzpunkt: 146…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001588
CAS-Nummer: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Merck Index: 13,03268