2-Bromanilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR7896-100G OR7896-25G
APOSOR7896-100GEA 50.9 EUR
APOSOR7896-100G APOSOR7896-25G
2-Bromanilin 98%
2-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 229 °C
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007632
CAS-Nummer: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR